Ethyl-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC510168-1GEA 80 EUR
APOSPC510168-1G
Ethyl-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₉FN₂O₂
MW: 208,1900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21364586
Núm. CAS: 1359655-87-0