4-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSPC501855-5GEA
26.3
EUR
APOSPC501855-5G
APOSPC501855-25G
APOSPC501855-1G
4-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
4-Bromo-2,5-difluorobenzoic acid
Formula:
C₇H₃BrF₂O₂ MW: 237,0000 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00844105 Núm. CAS: 28314-82-1 |