4'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC500523-10GEA
413
EUR
APOSPC500523-10G
APOSPC500523-1G
APOSPC500523-5G
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone 98%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formula:
C₉H₆F₄O₂ MW: 222,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06660260 Núm. CAS: 886501-44-6 |