2-Chloro-3-fluorobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC499011-5GEA 26.3 EUR
APOSPC499011-5G
2-Chloro-3-fluorobenzaldehyde 98%
2-Chloro-3-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Pto. de fusión: 29…32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782053
Núm. CAS: 96516-31-3