4-Fluor-3-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSPC4988-1GEA 205 EUR
APOSPC4988-1G
4-Fluor-3-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-Fluor-3-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₃BFNO₃
Pto. de fusión: 105…107 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08235051
Núm. CAS: 874219-32-6