3-Bromo-5-fluoroaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSPC49300-1GEA
40.8
EUR
APOSPC49300-1G
APOSPC49300-25G
APOSPC49300-5G
3-Bromo-5-fluoroaniline 97%
3-Bromo-5-fluoroaniline
Formula:
C₆H₅BrFN MW: 190,01 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07779529 Núm. CAS: 134168-97-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |