Phenylsulphur pentafluoride 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSPC49103-1GEA 176 EUR
APOSPC49103-1G
Phenylsulphur pentafluoride 98+%
Phenylsulphur pentafluoride
Formula: C₆H₅F₅S
Pto. Ebullición: 148 °C
Densidad: 1,496 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 43,3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263740
Núm. CAS: 2557-81-5
UN: 1993
ADR: 3,III