Methyl (4-fluorophenyl)acetate 98%

Proveedor: Apollo Scientific

Atención

APOSPC49048-100GEA 190 EUR
APOSPC49048-100G
Methyl (4-fluorophenyl)acetate 98%
Methyl (4-fluorophenyl)acetate
Formula: C₉H₉FO₂
MW: 168,17
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800608
Núm. CAS: 34837-84-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR