3,4-Difluoro-o-toluic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSPC48321-25GEA 245 EUR
APOSPC48321-25G APOSPC48321-5G
3,4-Difluoro-o-toluic acid
3,4-Difluoro-o-toluic acid
Formula: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Pto. de fusión: 152…156 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07777153
Núm. CAS: 157652-31-8