1,1,1,4,4,4-Hexafluorobutane 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC4652-25GEA 253 EUR
APOSPC4652-25G APOSPC4652-100G
1,1,1,4,4,4-Hexafluorobutane 98%
1,1,1,4,4,4-Hexafluorobutane
Formula: C₄H₄F₆
Pto. Ebullición: 25 °C
Pto. de fusión: –53,7 °C
Densidad: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236686
Núm. CAS: 407-59-0