2-Amino-3'-fluoroacetophenone hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSPC4574-250MGEA 94.5 EUR
APOSPC4574-250MG APOSPC4574-1G
2-Amino-3'-fluoroacetophenone hydrochloride 98%
2-Amino-3'-fluoroacetophenone hydrochloride
Formula: C₈H₉ClFNO
Pto. de fusión: 201…204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08532459
Núm. CAS: 93102-97-7