3-Bromo-2,6-difluorophenol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSPC450015-5GEA
643
EUR
APOSPC450015-5G
APOSPC450015-1G
3-Bromo-2,6-difluorophenol
3-Bromo-2,6-difluorophenol
Formula:
C₆H₃BrF₂O MW: 208,9882 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD12910487 Núm. CAS: 221220-99-1 |