2,3,5-Trifluoro-4-methylbenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC448033-1GEA 326 EUR
APOSPC448033-1G
2,3,5-Trifluoro-4-methylbenzoic acid
2,3,5-Trifluoro-4-methylbenzoic acid
Formula: C₈H₅F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00456800
Núm. CAS: 773869-50-4