4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSPC4371P-25GEA
109
EUR
APOSPC4371P-25G
APOSPC4371P-100G
APOSPC4371P-5G
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula:
C₉H₆F₄O MW: 206,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061251 Núm. CAS: 208173-21-1 |