Ethyl-4-chloro-6-fluoroquinoline-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC430527-500MGEA 200 EUR
APOSPC430527-500MG
Ethyl-4-chloro-6-fluoroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-4-chloro-6-fluoroquinoline-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₉ClFNO₂
MW: 253,66 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173350
Núm. CAS: 77779-49-8