5-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSPC402011-250MGEA
77.1
EUR
APOSPC402011-250MG
5-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
5-Bromo-6-fluoro-1H-indazole
Formula:
C₇H₄BrFN₂ MW: 215,0225 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11044589 Núm. CAS: 105391-70-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...