4-Benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSPC3973-250MGEA 19 EUR
APOSPC3973-250MG
4-Benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid 97%
4-Benzyloxy-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₂BFO₃
MW: 246,04 g/mol
Pto. de fusión: 151…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093064
Núm. CAS: 166744-78-1