5-Benzylcarbamoyl-2-fluorophenylboronic acid 97%

Proveedor: Apollo Scientific

APOSPC3582-1GEA 248 EUR
APOSPC3582-1G
5-Benzylcarbamoyl-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-Benzylcarbamoyl-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₁₄H₁₃BFNO₃
MW: 273,0700 g/mol
Pto. de fusión: 224…226 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08436031
Núm. CAS: 874289-53-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR