2-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSPC3527-1GEA
137
EUR
APOSPC3527-1G
2-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula:
C₈H₉BFNO₃ MW: 196,97 g/mol Pto. de fusión: 174…176 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD08436028 Núm. CAS: 874289-40-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...