3',5'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSPC3283-1GEA
62.6
EUR
APOSPC3283-1G
3',5'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone 98%
3',5'-Difluoro-4'-methoxyacetophenone
Formula:
C₉H₈F₂O₂ MW: 186,15 g/mol Pto. de fusión: 27…31 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236243 Núm. CAS: 170570-79-3 |