4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC3133-25GEA 90.2 EUR
APOSPC3133-25G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059527
Núm. CAS: 400-72-6