4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSPC3068-250MGEA 17.6 EUR
APOSPC3068-250MG APOSPC3068-1G APOSPC3068-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95 g/mol
Pto. de fusión: 168…172 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03095346
Núm. CAS: 313546-16-6