4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC303115-1GEA 119 EUR
APOSPC303115-1G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025405
Núm. CAS: 916420-84-3