2,3-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC303082-10GEA 42.3 EUR
APOSPC303082-10G APOSPC303082-1G APOSPC303082-5G
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile 97%
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzonitrile
Formula: C₉H₇F₂NO
MW: 183,1548 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04973770
Núm. CAS: 126162-96-7