3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC303057-1GEA
263
EUR
APOSPC303057-1G
APOSPC303057-250MG
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula:
C₈H₇ClF₃N MW: 209,60 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04972759 Núm. CAS: 361393-93-3 |