2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSPC303025-1GEA
43.7
EUR
APOSPC303025-1G
APOSPC303025-10G
APOSPC303025-5G
APOSPC303025-25G
2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
Formula:
C₇H₃BrF₂O MW: 221,00 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD12922618 Núm. CAS: 934987-26-5 |