2,6-Difluoro-4-methoxybenzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
APOSPC303024-1GEA 319 EUR
APOSPC303024-1G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzylamine 98%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzylamine
Formula: C₈H₉F₂NO
MW: 173,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115924
Núm. CAS: 771573-20-7
UN: 2735
ADR: 8,III