4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC302984-5GEA
181
EUR
APOSPC302984-5G
APOSPC302984-10G
APOSPC302984-1G
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzaldehyde
Formula:
C₉H₈ClFO₂ MW: 202,61 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19687180 Núm. CAS: 1323966-27-3 |