4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSPC302973-10GEA
263
EUR
APOSPC302973-10G
APOSPC302973-5G
APOSPC302973-1G
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
4-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formula:
C₈H₆ClFO₂ MW: 188,58 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD19687172 Núm. CAS: 1002344-97-9 |