2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC302907-5GEA 184 EUR
APOSPC302907-5G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₅Cl₂F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519348
Núm. CAS: 1092461-04-5