5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
APOSPC302894-5GEA
159
EUR
APOSPC302894-5G
APOSPC302894-1G
APOSPC302894-10G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula:
C₉H₇F₃O₂ MW: 204,15 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06660291 Núm. CAS: 120985-68-4 |