5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC302893-5GEA 147 EUR
APOSPC302893-5G APOSPC302893-1G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₉H₇F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660294
Núm. CAS: 886502-76-7