3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC302838-1GEA
147
EUR
APOSPC302838-1G
APOSPC302838-5G
APOSPC302838-10G
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl alcohol 97%
3-Ethoxy-2,4-difluorobenzyl alcohol
Formula:
C₉H₁₀F₂O₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09258728 Núm. CAS: 1017778-18-5 |