4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSPC302745-5GEA 159 EUR
APOSPC302745-5G APOSPC302745-10G
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl alcohol 98%
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₀F₂O₂
MW: 188,17 g/mol
Pto. de fusión: 52…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258704
Núm. CAS: 293299-94-2