3'-Ethoxy-2',4'-difluoroacetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC302720-10GEA 282 EUR
APOSPC302720-10G APOSPC302720-5G APOSPC302720-1G
3'-Ethoxy-2',4'-difluoroacetophenone 98%
3'-Ethoxy-2',4'-difluoroacetophenone
Formula: C₁₀H₁₀F₂O₂
MW: 200,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09258734
Núm. CAS: 1017778-40-3