2',4'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC302661-1GEA 77.1 EUR
APOSPC302661-1G
2',4'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone 97%
2',4'-Difluoro-3'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02258906
Núm. CAS: 373603-19-1