4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
APOSPC302591-1GEA 168 EUR
APOSPC302591-1G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formula: C₈H₅BrF₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19687175
Núm. CAS: 1323966-22-8
UN: 3265
ADR: 8,III