3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC302516-1GEA 147 EUR
APOSPC302516-1G APOSPC302516-5G
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Formula: C₁₁H₁₁F₃O₃
MW: 248,20
Pto. de fusión: 94…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519317
Núm. CAS: 1005205-20-8