3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC302506-1GEA 171 EUR
APOSPC302506-1G
3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₈ClF₃O₃
MW: 268,62
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025398
Núm. CAS: 916420-74-1