3-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC302504-1GEA 114 EUR
APOSPC302504-1G
3-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formula: C₁₀H₁₀F₂O₃
MW: 216,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519314
Núm. CAS: 1092460-66-6