3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Benzenepropanoic acid, 2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)-
, 3-[2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
APOSPC302499-5GEA
490
EUR
APOSPC302499-5G
APOSPC302499-1G
APOSPC302499-10G
3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formula:
C₁₀H₈F₄O₃ MW: 252,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD16652497 Núm. CAS: 1240257-16-2 |