2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC302469-1GEA 118 EUR
APOSPC302469-1G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole 98%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₉H₉F₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09832284
Núm. CAS: 1017778-02-7