4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC302335-1GEA
48.1
EUR
APOSPC302335-1G
APOSPC302335-5G
APOSPC302335-10G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula:
C₁₀H₈F₃NO MW: 215,17 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD13196579 Núm. CAS: 1206593-22-7 |