3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

APOSPC302304-1GEA 0 EUR
APOSPC302304-1G
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formula: C₈H₆F₄O₂
MW: 210,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18783225
Núm. CAS: 86256-47-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR