3,6-Dichloro-2-fluorobenzylamine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
APOSPC302274-1GEA
114
EUR
APOSPC302274-1G
3,6-Dichloro-2-fluorobenzylamine
3,6-Dichloro-2-fluorobenzylamine
Formula:
C₇H₆Cl₂FN MW: 194,04 g/mol Pto. de fusión: 44…47 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09025386 Núm. CAS: 916420-66-1 UN: 3259 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...