2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC302254-1GEA
102
EUR
APOSPC302254-1G
APOSPC302254-100G
APOSPC302254-25G
APOSPC302254-5G
APOSPC302254-10G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula:
C₁₀H₅F₆NO MW: 269,14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11519321 Núm. CAS: 1092460-75-7 |