2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
APOSPC302156-1GEA
30.6
EUR
APOSPC302156-1G
APOSPC302156-25G
APOSPC302156-5G
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole 97%
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole
Formula:
C₈H₅Br₂F₃O₂ MW: 349,93 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22201036 Núm. CAS: 1373920-68-3 |