4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
APOSPC2999-1GEA 64 EUR
APOSPC2999-1G
4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
4-(Ethoxycarbonyl)-3-fluorophenylboronic acid
Formula: C₉H₁₀BFO₄
MW: 211,98 g/mol
Pto. de fusión: 158…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06656274
Núm. CAS: 874288-38-7