4-Fluorodiphenylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Warning
Sinónimos: 4-Fluoro-N-phenylaniline
PC2801-1G
APOSPC2801-1GEA 132 EUR
APOSPC2801-1G
4-Fluorodiphenylamine 98%
4-Fluorodiphenylamine
Formula: C₁₂H₁₀FN
MW: 187,2129 g/mol
Pto. Ebullición: 176…177 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 31…34 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Refrigerator
Número MDL: MFCD01318538
Núm. CAS: 330-83-6