2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
APOSPC2635-5GEA
27.7
EUR
APOSPC2635-5G
APOSPC2635-1G
APOSPC2635-25G
2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine 98%
2-(Trifluoromethyl)-p-anisidine
Formula:
C₈H₈F₃NO MW: 191,15 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04972660 Núm. CAS: 53903-49-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |